Key Documents
PBVK04310
Millipore
PES Membrane Filter, 500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Synonim(y):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Biomax®
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
śr. filtra
44.5 mm
powierzchnia filtracyjna
13.4 cm2
wielkość porów
500 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 44.5 mm diameter
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1