P2C010C05HC
Pellicon® 2 Cassette with Ultracel® 10 kDa Membrane, C screen, 0.5 m²
About This Item
Polecane produkty
Materiały
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Poziom jakości
opis
Filter code PLCTK
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Parametry
0-30 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
3.4 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (Forward)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Powierzchnia nominalna membrany
0.1 m2
Szerokość
17.8 cm , 7.0 in.
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
10 kDa filter
zakres pH
2-13
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2