OP66
Anti-Rb (Ab-5) Mouse mAb (LM95.1)
liquid, clone LM95.1, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Retinoblastoma Associated Protein, Anti-pp105
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LM95.1, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Paraffin Sections (3 µg/ml, see comments and application references)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Saos cells
ML-1 cells or normal colon tissue
Inne uwagi
Dyson, N., et al. 1990. J. Virol.64, 1353.
Horowitz, J.M., et al. 1989. Science243, 937.
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Klein, G. 1987. Science238, 1539.
Lee, W.H., et al. 1987. Science235, 1394.
Lee, W.H., et al. 1987. Nature329, 642.
Knudson, A.G. 1971. Proc. Natl. Acad. Sci. USA68, 820.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1