OP15L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) Mouse mAb (3B5)
lyophilized, clone 3B5, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus, Anti-Human Epidermal Growth Factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B5, monoclonal
Postać
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2.5 g/ml, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g per sample, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, pressure cooker pre-treatment required, see application references)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Inne uwagi
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1