Key Documents
NX0408
Supelco
Nitric Acid
OmniTrace Ultra
Synonim(y):
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aqua Fortis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
ciśnienie pary
9.4 hPa ( 20 °C)
Postać
liquid
stężenie
≥65-70% in nitric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
tw
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
rozpuszczalność
soluble (Water: Soluble)
gęstość
1.39 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
OMNITRACE® Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton.
Informacje prawne
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1