NE1017
Anti-Pan-Neuronal Neurofilament Marker Mouse mAb (SMI-311)
liquid, clone SMI-311, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SMI-311, monoclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1, IgGM
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFL(4747)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Rat brain or rat CNS cytoskeletal preparations
Inne uwagi
Tsunoda, I., et al. 2003. Am. J. Pathol.162, 1259.
Ulfig, N., et al. 1998. Cell Tissue Res.291, 433.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1