Kluczowe dokumenty
NA13
Sigma-Aldrich
Mysie mAb anty-replikacyjne białko A (Ab-1) (RPA70-9)
liquid, clone RPA70-9, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-RP-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RPA70-9, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human, yeast
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPA1(6117)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z linią komórkową szpiczaka NS1. Rozpoznaje białko replikacyjne A o masie ~70 kDa.
Rozpoznaje podjednostkę ~70 kDa białka replikacyjnego A w komórkach HeLa i u293 oraz tkance raka okrężnicy.
To mysie mAb anty-replikacyjne białko A (Ab-1) (RPA70-9) zostało zatwierdzone do stosowania w skrawkach mrożonych, immunoblottingu, IF, IP, skrawkach parafinowych do wykrywania białka replikacyjnego A (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
Epitop: W obrębie podjednostki p70 białka replikacyjnego A
białko replikacyjne A oczyszczone z komórek U293
Zastosowanie
Skrawki mrożone (2,5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunofluorescencja (2,5 g/ml)
Immunoprecypitacja (1 g/reakcja)
Skrawki parafinowe (2,5 g/ml, nie wymaga obróbki wstępnej)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa lub U293 lub tkanka raka jelita grubego
Inne uwagi
Din, S., et al. 1990. Genes Dev.4, 968.
Brill, S.J. and Stillman, B., 1989. Nature342, 92.
Stillman, B., 1989. Annu. Rev. Cell. Biol.5, 197.
Tsurimoto, T. and Stillman, B., 1989. EMBO J.8, 3883.
Wobbe, C.R., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 1834.
Specyficzne dla podjednostki p70 białka replikacyjnego A. Przeciwciało to może być stosowane jako marker proliferacji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laurent Miccoli et al.
Molecular and cellular biology, 25(9), 3814-3830 (2005-04-16)
The human stress-activated protein kin17 accumulates in the nuclei of proliferating cells with predominant colocalization with sites of active DNA replication. The distribution of kin17 protein is in equilibrium between chromatin-DNA and the nuclear matrix. An increased association with nonchromatin
Jean-Hugues Guervilly et al.
Nucleic acids research, 50(5), 2667-2680 (2022-02-16)
The tumour suppressor SLX4 plays multiple roles in the maintenance of genome stability, acting as a scaffold for structure-specific endonucleases and other DNA repair proteins. It directly interacts with the mismatch repair (MMR) protein MSH2 but the significance of this
Shailja Pathania et al.
Nature communications, 5, 5496-5496 (2014-11-18)
BRCA1-a breast and ovarian cancer suppressor gene-promotes genome integrity. To study the functionality of BRCA1 in the heterozygous state, we established a collection of primary human BRCA1(+/+) and BRCA1(mut/+) mammary epithelial cells and fibroblasts. Here we report that all BRCA1(mut/+)
Ramazan Gundogdu et al.
Cellular signalling, 87, 110106-110106 (2021-08-08)
Monopolar spindle-one binder (MOBs) proteins are evolutionarily conserved and contribute to various cellular signalling pathways. Recently, we reported that hMOB2 functions in preventing the accumulation of endogenous DNA damage and a subsequent p53/p21-dependent G1/S cell cycle arrest in untransformed cells.
Kyung Yong Lee et al.
Nature communications, 6, 7744-7744 (2015-07-29)
MCM8-9 complex is required for homologous recombination (HR)-mediated repair of double-strand breaks (DSBs). Here we report that MCM8-9 is required for DNA resection by MRN (MRE11-RAD50-NBS1) at DSBs to generate ssDNA. MCM8-9 interacts with MRN and is required for the