Kluczowe dokumenty
MX-PLATE
Millipore
96-well Filter Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NA.84
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
rozmiar płytki
96 wells
metoda wykrywania
fluorometric
Zastosowanie
Filter plate in a 96-well plate format.
For use with MILLIPLEX MAP assays, see MILLIPLEX MAP kit protocol for specific use instructions
Postać fizyczna
Color Code:Not Applicable
Inne uwagi
Automation Compatible:No
Informacje prawne
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial