Kluczowe dokumenty
MSPV10FS1
Millipore
Viresolve® Pod Prefilter
Prefiltration before parvovirus removal
Synonim(y):
Pod Viresolve Prefilter, 1.1 m 2
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
200-400 L process volume
metody
protein purification: suitable
powierzchnia filtracyjna
1.1 m2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
dopasowywanie
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Opis ogólny
Device Configuration: Pod
Zastosowanie
Prefiltration before parvovirus removal
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Informacje prawne
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany