Kluczowe dokumenty
MPSL06CB1
Millipore
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Capsule
Millipak® 60, sterile, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
Synonim(y):
Millipak-60 Filling Machine Filter Unit 5.0 μm 1/4 in. NPT-1/4 in.HB
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Poziom jakości
sterylność
irradiated
sterile
linia produktu
Millipak® 60
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipak®
Parametry
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
metody
prefiltration: suitable
powierzchnia filtracyjna
300 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
NPT inlet connection
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) NPTM Inlet and Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany