MMHEADMM2
Milliflex Oasis® Filtration Head
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Synonim(y):
Filtration Accessory, Filtration Head, Milliflex Oasis® filtration head, Milliflex Oasis® filtration pump head
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316 stainless steel (ASI)
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Milliflex Oasis®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Milliflex Oasis® filtration head is made of 316L stainless steel and can be autoclaved at 121°C for up to 30 minutes or at 134°C for up to 15 minutes.
The Milliflex Oasis® filtration head has been designed to fit the Milliflex Oasis® vacuum pump MMSYSTMM2 and is also compatible with the Milliflex Oasis® vacuum pump, VHP resistant, MMPPLUVHP.
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Produkty
System Milliflex Oasis® monitoruje obciążenie biologiczne w różnych próbkach, zwiększając wydajność laboratorium.