Kluczowe dokumenty
MIXPDRH0IST
Millipore
Mix powder bag hoist
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiały
302 stainless steel cable(s)
304L stainless steel assembly (for winch)
304L stainless steel frame
316L stainless steel hook(s)
Wysokość
287 cm (113 in.)
Szerokość
72 cm (28.5 in.)
Głębokość
98 cm (38.5 in.)
masa
196 kg (430 lb)