MIX0010LLIN
Mobius® Mixer Liner
Bronze Mobius® 10L mixer liner
Synonim(y):
Mobius® 10 L mixer liner, Bronze
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Mobius®
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany