MCHL30S03
Durapore® 0.45 µm, Millidisk® Cartridge
Millidisk® 30, filtration area 1500 cm2, hydrophilic
Synonim(y):
Millidisk Cartridge 30-stack 0.45 μm Hydrophilic
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Millidisk® 30
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millidisk®
Parametry
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
75 L/min flow rate at 3.15 bar (ΔP)
metody
bioburden reduction: suitable
powierzchnia filtracyjna
1500 cm2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤7.5 mg/device
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
kod wkładu
not applicable
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
5 SIP cycles of 60 min @ 135 °C; 5 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C