MC0010025
Coli-Count™ Sampler
A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms
Synonim(y):
Coli Count Blue Test Sampler, Coliform medium
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Poziom jakości
linia produktu
Coli-Count™
opakowanie
box of 25 units
producent / nazwa handlowa
Coli-Count™
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Zastosowanie
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
kompatybilność
Incubator
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Przydatność
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Sewage organisms from primary effluent water, E. aerogenes, E. coli, P. aeruginosa; Recovery ≥80 %
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3