MADPNMAG-70K-01
MILLIPLEX® Mouse Adiponectin Magnetic Bead- Single Plex - Endocrine Assay
This MILLIPLEX MAP Mouse Adiponectin Magnetic Bead Single Plex Kit is an Endocrine single plex assay. The analyte available for this kit is Adiponectin.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 96%
sensitivity: 3.0 pg/mL
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Single Plex
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MILLIPLEX® Mouse Adiponectin Single Plex Kit is to be used for the simultaneous quantification of Adiponectin in mouse serum, plasma, tissue/cell lysate and culture supernatant samples. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Metabolism
Specyficzność
Each antibody pair in a panel is highly specific and displays insignificant cross-reactivity to other analytes in the panel.
Zastosowanie
- Analyte: Adiponectin
- Recommended Sample Type: Mouse serum, plasma, cell/tissue culture supernatants and lysates
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of 1:5000 diluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution in an appropriate control medium
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C or 2 hours at room temperature (20-25°C).
- Research Category: Endocrine
- Research Subcategory: Obesity, Metabolic Disorders
Opakowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.