Kluczowe dokumenty
MABX8416
Sigma-Aldrich
Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1063
suitable for ELISA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1063, monoclonal
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
This mouse monoclonal Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein, 1063, Cat. No. MABX8416 is tested for use in ELISA, for the detection of COVID-19 Nucleoprotein.
Specyficzność
COVID-19 & SARS Coronavirus Nucleoprotein (NP)
Immunogen
Recombinant SARS-CoV (aa 1-49)
Opis wartości docelowych
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a virus closely related to the SARS virus.
Postać fizyczna
Purified in 10mM Phosphate Buffered Saline with 0.1% sodium azide, pH 7.0.
Przechowywanie i stabilność
Short Term: 2-8°C. Long Term: -20°C. Avoid repeated freezing and thawing.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2