MABX7154
Anti-hu N-term proBNP (NT-proBNP) clone 154
clone 154, from mouse
Synonim(y):
proBNP, Brain neurotrophic peptide, NT-proBNP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
154, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
informacje o genach
human ... NPPB(4879)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cancer
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2