Kluczowe dokumenty
MABX2032
Sigma-Aldrich
Anty-FSH (10 mg) KC
from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
informacje o genach
human ... FSHB(2488)
Opis ogólny
Białko FSH (hormon folikulotropowy) składa się z dwóch podjednostek - α i β, gdzie podjednostka α jest podobna do LH, hCG i TSH, które są hormonami glikoproteinowymi. Podjednostka α ma jedno miejsce glikozylacji, a podjednostka β ma dwa. Poziomy FSH są powszechnie mierzone, aby pomóc lekarzom zdiagnozować problemy z płodnością
Immunogen
Podjednostka beta FSH
Zastosowanie
ELISA i test immunologiczny z przepływem bocznym.
Sugerowane pary przeciwciał MABX2031-1KC i MABX2032-1KC
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.