Key Documents
MABX2021
Sigma-Aldrich
Anti-LH (Beta-subunit) Antibody, (10mg) KC
from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
informacje o genach
human ... LHB(3972)
Opis ogólny
Luteinizing hormone (LH) is a two-chain glycoprotein hormone; the α-chain is identical to that of chorionic gonadotropin, TSH, and FSH, while biological specificity is attributed to the distinct β-chain. Induces ovulation, spermatogenesis, and synthesis of steroid sex hormones. LH is commonly used to monitor the timing of ovulation
Immunogen
LH Beta subunit
Zastosowanie
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Suggested antibody pairs MABX2021-1KC and MABX2022-1KC
Postać fizyczna
Format: Purified
Ion-exchange chromatography
Purified mouse monoclonal in buffer containing 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8.0, 0.1 % sodium azide (NaN₃).
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2