Kluczowe dokumenty
MABX2011
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HCG (beta), (10 mg) KC
from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HcG) to 237-aminokwasowa glikoproteina uwalniana przez łożysko po implantacji zarodka. HcG jest powszechnie stosowana w diagnostyce do wykrywania ciąży i w zależności od czułości testu, podwyższony poziom HcG można wykryć w moczu lub surowicy już od 3 tygodnia.
Immunogen
Podjednostka beta HCG
Zastosowanie
ELISA i test immunologiczny z przepływem bocznym.
Sugerowane pary przeciwciał MABX2012-1KC i MABX2011-1KC lub MABX2013-1KC
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.