Kluczowe dokumenty
MABT887
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PL Scramblase 1, klon 9A7
clone 9A7, from mouse
Synonim(y):
Phospholipid scramblase 1, PL scramblase 1, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, Transplantability-associated protein 1, NOR1, TRA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9A7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Plscr1(22038)
Opis ogólny
Skramblaza fosfolipidowa 1 (UniProt Q9JJ00; znana również jako Ca(2+)-zależna skramblaza fosfolipidowa 1, Nor1, PL skramblase 1, Tra1, Transplantability-associated protein 1) jest kodowana przez gen Plscr1 (znany również jako Tra1b, Tras1) (Gene ID 22038) u myszy. Fosfolipidy błony plazmatycznej są rozmieszczone asymetrycznie między wewnętrznymi i zewnętrznymi listkami. Taka asymetryczna dystrybucja załamuje się w odpowiedzi na krzepnięcie krwi i apoptozę, powodując "mieszanie się" fosfolipidów między dwoma listkami błony plazmatycznej. Flippazy, floppazy i scramblazy to trzy typy enzymów, o których wiadomo, że pośredniczą w transbłonowym ruchu lipidów. Flippazy i floppazy działają poprzez mechanizm zależny od ATP, podczas gdy skramblazy pośredniczą w ruchu przezbłonowym w sposób nieselektywny i niezależny od energii. Pierwotnie zidentyfikowana w 1996 roku jako białko transmembranowe erytrocytów typu II o masie 37 kDa, które pośredniczy w zależnej od wapnia redystrybucji fosfolipidów błonowych, PL Scramblase 1 jest produktem białkowym kodowanym przez założycielskiego członka rodziny genów PLSCR (PLSCR1-5). Wszyscy członkowie rodziny PLSCR, z wyjątkiem PLSCR2, posiadają bogaty w prolinę region N-końcowy zawierający domeny PxxP i PPxY, region bogaty w cysteinę, konserwowaną domenę wiążącą wapń (EF-hand-like) oraz domniemany region transbłonowy wzbogacony w aminokwasy hydrofobowe. Ponadto PLSCR1 zawiera sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) i domenę wiążącą DNA, które są niezbędne do jego lokalizacji jądrowej i związanej z nią funkcji jądrowej. Oprócz PLSCR, członkowie rodziny TMEM16 i XKR również pośredniczą w aktywności skramblazy.
Specyficzność
Klon 9A7 reaguje z mysią PL Scramblase 1 i nie reaguje krzyżowo z mysią PL Scramblase 2/3/4 lub ludzką PL Scramblase 1.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Rekombinowane białko odpowiadające cytoplazmatycznej domenie mysiej PL Scramblase 1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PL Scramblase 1 w homogenatach płuc myszy. Klon 9A7 wykrył również indukowaną przez LPS regulację PL Scramblase 1 w wątrobie przy użyciu całkowitych homogenatów tkankowych, a także ekstraktów cytozolowych i jądrowych z myszy leczonych LPS i nieleczonych (Lu, B., et al. (2007). Biochim. Biophys. Acta. 1771(9):1177-1185).
Anti-PL Scramblase 1 Antibody, klon 9A7 jest przeciwciałem przeciwko PL Scramblase 1 Antibody do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PL Scramblase 1 in 10 µg of mouse thymus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~38 kDa. Dwa dodatkowe pasma odpowiadają ciężkim i lekkim łańcuchom endogennej IgG z tkanki grasicy myszy.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of the phospholipid scramblase (PLSCR) gene family during the acute phase response.
Lu, B; Sims, PJ; Wiedmer, T; Moser, AH; Shigenaga, JK; Grunfeld, C; Feingold, KR
Biochimica et Biophysica Acta null