MABT857M
Anti-Muscle Satellite Cells Antibody, clone SM C-2.6
clone SM/C-2.6, from rat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SM/C-2.6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Flow Cytometry applications (Ikemoto, M., et. al. (2007). Mol Ther. 15(12):2178-85; Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Immunohistochemistry applications (Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55; Yao, Y., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11415).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Immunofluorescence applications (Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55).
Cell Structure
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Muscle Satellite Cells in a population of one million C2C12 cells.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1