MABT418
Anti-GPVI Antibody, clone 8A2, Detection Antibody
clone 8A2, from rat
Synonim(y):
Platelet glycoprotein VI, GPVI, Glycoprotein 6
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP6(51206)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human GPVI glycoprotein.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1