Kluczowe dokumenty
MABT394
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Plakophilin-2, klon 8H6
clone 8H6, from mouse
Synonim(y):
Plakophilin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8H6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKP2(5318)
Opis ogólny
Plakofilina-2 (PKP2) jest członkiem rodziny Armadillo/β-kateniny. Zawiera osiem powtórzeń ARM i może występować w dwóch izoformach (2a i 2b). Plakofilina-2 występuje w dużej ilości w prostych i warstwowych komórkach nabłonkowych; ale ulega również ekspresji w komórkach nienabłonkowych, takich jak mięsień sercowy i pęcherzyki węzłów chłonnych. W komórkach nabłonkowych jest zlokalizowana w blaszkach desmosomalnych i odgrywa ważną rolę w procesach adhezji komórka-komórka. Plakofilina-2 utrzymuje również połączenia komórka-komórka w tkance serca i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania serca. Mutacje w genie plakofiliny-2 powodują arytmogenną kardiomiopatię prawej komory 9, stan charakteryzujący się częściowym rozpadem mięśnia sercowego prawej komory, niestabilnością elektryczną i nagłą śmiercią. Plakofilina-2 jest również powiązana z rozwojem raka.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane MBP odpowiadające ludzkiej plakofilinie-2.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach A431 i UM-SCC-38. (Sobolik-Delmaire, T., et al. (2010). Journal of Investigative Dermatology. 130:2638-2646.)
Przeciwciało anty-Plakophilin-2, klon 8H6 wykrywa poziom Plakophilin-2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, ICC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Jakość
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Plakophilin-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~97 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek A431
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tammy Sobolik-Delmaire et al.
The Journal of investigative dermatology, 130(11), 2638-2646 (2010-07-09)
Plakophilins (Pkp-1, -2, and -3) comprise a family of armadillo repeat-containing proteins first identified as desmosomal plaque components, in which they link desmoplakin to the desmosomal cadherins. In addition to their role in desmosomal cell-cell adhesion, Pkps also localize to