MABT376
Anti-Ero1 Antibody, clone 2G4/12
clone 2G4/12, from mouse
Synonim(y):
ERO1-like protein alpha, ERO1-L, ERO1-L-alpha, Endoplasmic oxidoreductin-1-like protein, Oxidoreductin-1-L-alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G4/12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERO1L(30001)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Ero1 in Ero1 transfected HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Ero1 in HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ero1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HEK293 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1