Kluczowe dokumenty
MABT337
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TKS5, klon 9H2.1
clone 9H2.1, from mouse
Synonim(y):
Adapter protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 multiple domains protein 1, Tyrosine kinase substrate with five SH3 domains, SH3 and PX domain-containing protein 2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9H2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH3PXD2A(9644)
Opis ogólny
Białko 2A zawierające domenę SH3 i PX (UniProt: Q5TCZ1; znane również jako białko adapterowe TKS5, białko zawierające pięć domen SH3, białko z wieloma domenami SH3 1, substrat kinazy tyrozynowej z pięcioma domenami SH3) jest kodowane przez gen SH3PXD2A (znany również jako FISH, KIAA0418, SH3MD1, TKS5) (Gene ID: 9644) u człowieka. Białko adapterowe TKS5 jest białkiem rusztowania, które jest wymagane do tworzenia podosomów, degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej i inwazji w niektórych komórkach nowotworowych. Opisano trzy izoformy TKS5, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. TKS5 jest białkiem cytoplazmatycznym w normalnych komórkach, ale lokalizuje się w podosomach w komórkach transformowanych przez SRC. Występuje w kilku liniach komórek nowotworowych, szczególnie w inwazyjnych rakach piersi i czerniakach. TKS5 zawiera jedną domenę PX (phx homology) i pięć domen SH3. Domena PX jest wymagana do lokalizacji podosomu ze względu na jej zdolność do wiązania fosfoinosiltoli, takich jak PtdIns3P i PtdIns(3,4)P2 oraz w mniejszym stopniu PtdIns5P i PtdIns(3,5)P2. W jego wiązaniu z ADAM12, ADAM15 i ADAM19 pośredniczy piąta domena SH3. Wewnątrzcząsteczkowa interakcja domeny PX z trzecią domeną SH3 utrzymuje białko w cytoplazmie, a fosforylacja zakłóca tę interakcję, powodując redystrybucję białka z cytoplazmy do regionu okołobłonowego.
Specyficzność
Klon 9H2.1 wykrywa białko 2A zawierające domenę SH3 i PX (białko adapterowe TKS5) w ludzkich komórkach. Jest ukierunkowany na epitop o długości 91 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 91 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka 2A zawierającego domenę SH3 i PX (białko adaptorowe TKS5).
Zastosowanie
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-TKS5, klon 9H2.1, nr kat. MABT337, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko 2A zawierające domenę SH3 i PX (TKS5) i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SCC61, SK-MEL28, and T47D cell lysates.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TKS5 in 10 µg of SCC61, SK-MEL28, and T47D cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~125 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1