Kluczowe dokumenty
MABT335
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw desmogleinie-3, klon 5G11
clone 5G11, from mouse
Synonim(y):
Desmoglein-3, 130 kDa pemphigus vulgaris antigen, PVA, Cadherin family member 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSG3(1830)
Opis ogólny
Desmogleina-3 (DSG3) jest białkiem błonowym wiążącym wapń, które jest zlokalizowane w połączeniach komórkowych desmosomów i oddziałuje z białkami płytki nazębnej i filamentami pośrednimi w punktach adhezji komórka-komórka. Desmosomy to połączenia między komórkami nabłonka, mięśnia sercowego i innych typów komórek. Silna adhezja międzykomórkowa ma kluczowe znaczenie dla tkanek, które doświadczają naprężeń mechanicznych, takich jak skóra i serce. Desmosomy zapewniają tkankom siłę adhezji poprzez zakotwiczenie kadheryn desmosomalnych sąsiednich komórek w cytoszkielecie włókien pośrednich. Uważa się, że mikrodomeny błonowe tratwy odgrywają rolę w homeostazie desmosomów poprzez regulację dynamiki montażu i demontażu desmosomów. W ludzkich keratynocytach, Desmogleina-3 (DSG3) jest związana z tratwami, a przerwanie tratw zapobiega składaniu desmosomów. Desmogleina-3 jest jednym z czterech białek siostrzanych w rodzinie desmoglein. Desmogleina-3 jest również autoantygenem pęcherzycy zwykłej (PV), śmiertelnej choroby skóry, która jest wynikiem autoprzeciwciał przeciwko Desmogleinie-3.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej Desmogleinie-3.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Isocitrate Desmoglein-3 w ludzkich mieszkach włosowych skóry głowy i inkluzjach naskórka (Wu, H., et al. (2003). J Invest Dermatology. 120(6):1152-1157).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Isocitrate Desmoglein-3 w tkance skóry dorosłego człowieka (Wu, H., et al. (2013). New England Journal of Med. 343(1):31-35).
To przeciwciało anty-Desmoglein-3, klon 5G11 zostało zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii (parafina) do wykrywania Desmoglein-3.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human tonsil and human skin tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Desmoglein-3 in human tonsil and human skin tissue.
Opis wartości docelowych
107 kDa obliczone
Powiązanie
Zastępuje: MABT470
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Wu et al.
The Journal of investigative dermatology, 120(6), 1052-1057 (2003-06-06)
Within stratified squamous epithelia, such as the epidermis, desmogleins are generally expressed in a differentiation-specific manner. Similar to the epidermis, the hair follicle is compartmentalized into a hierarchy of cell types based on their level of differentiation. Relatively undifferentiated stem
Protection against pemphigus foliaceus by desmoglein 3 in neonates.
H Wu et al.
The New England journal of medicine, 343(1), 31-35 (2000-07-07)