MABT29
Anti-Ninein Antibody, clone 79-160-7
clone 79-160-7, from mouse
Synonim(y):
ninein (GSK3B interacting protein), Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, ninein centrosomal protein, GSK3B-interacting protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
79-160-7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NIN(51199)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: The antibody has been shown to immunoprecipitate Ninein in L929 cells. (Delgehyr, 2005).
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected Ninein in 10 µg of Hek293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1