MABT219
Anti-Actin Antibody, clone JLA20
clone JLA20, from mouse
Synonim(y):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JLA20, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken (immunogen homology)
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTA1(58)
Opis ogólny
Zastosowanie
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Me4405 melanoma cell lysate. (Thomas, W.D., et al. (2000). Journal of Immunology. 165:5612–5620.)
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actin on 10 µg of SK-BR3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
SK-BR3 cell lysate
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2