MABT1558
Anti-Utrophin Antibody, clone MANCHO3 (8A4)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MANCHO3 (8A4), monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 394.47 kDa
observed mol wt ~400 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UTRN(7402)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Utrophin in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Utrophin in NIH3T3 cell lysate.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Utrophin in Immunofluorescence applications (McMorran, B.J., et al. (2016). Glycobiology. 26(10):1120-1132).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Utrophin in Immunohistochemistry applications (Nguyen T.M. et al. (1991). J Cell Biol. 115(6):1695-700).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Utrophin in Western Blotting applications (Morris, G.E., et al. (1998). Biochemistry. 37(31):11117-27; Nguyen T.M. et al. (1991). J Cell Biol. 115(6):1695-700; Lien, C.F., et al. (2012). J Biol Chem. 287(49):41374-85; Ghosh, T., et al. (2015). PLoS One;10(7):e0134809; Lindsay, A., et al. (2019). FEBS J.;286(13):2562-2576).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1