Kluczowe dokumenty
MABX8403
Sigma-Aldrich
Humanizowane przeciwciało anty-SARS-CoV-2 S (2A1)
suitable for ELISA
Synonim(y):
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in human cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
klon
2A1, monoclonal
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
ELISA: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Ten ludzki rekombinowany monoklonalny humanizowany anty-SARS-CoV-2 Spike, klon 2A1, nr kat. Nr kat. MABX8403 jest testowany do stosowania w testach ELISA do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 Spike.
Specyficzność
SARS CoV2
Zastosowanie
Zalecany MABX8405 do testu immunologicznego z użyciem sparowanych przeciwciał.
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Do wspomagania wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) można użyć przeciwciała przeciwko białku szczytowemu SARS-CoV-2.
Postać fizyczna
Oczyszczony ludzki rekombinowany monoklonalny w buforze zawierającym 20 mM Tris i 50 mM glicyny bez konserwantów.
Rekonstytucja
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.