MABT1543
Anti-Nebulin Antibody, clone NEB-6B5
Synonim(y):
NEB;NEM2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NEB-6B5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 772.937 kDa
observed mol wt ~18 to 49 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEB(4703)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Nebulin recombinant fragments.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Nebulin fragments encoded by exons 138-143 and 138-144.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nebulin in Immunofluorescence applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nebulin in Western Blotting applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1