Kluczowe dokumenty
MABT1508
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-alfa-katenina, klon 1G5
clone 1G5, from mouse
Synonim(y):
Catenin alpha 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNA1(1495)
Opis ogólny
Katenina alfa 1 (UniProt: E1C7M7) jest kodowana przez gen CTNNA1 u kurczaka. Kateniny to duża rodzina cząsteczek adhezyjnych komórka-komórka, które są zaangażowane w rozwój i polaryzację komórek nabłonkowych. Kateniny wiążą się zarówno z kadherynami E, jak i N. Połączenie katenin z kadherynami tworzy kompleks, który jest powiązany z siecią włókien aktyny i który wydaje się mieć podstawowe znaczenie dla właściwości adhezyjnych kadheryn. Alfa-katenina jest uważana za ważny regulator dynamiki aktyny w adhezji komórka-komórka i tworzy heterodimer z beta-kateniną i łączy kadheryny z aktyną. W przeciwieństwie do innych katenin, alfa-katenina nie wiąże się bezpośrednio z kadherynami, ale jest związana z kompleksami adhezyjnymi AJ poprzez asocjację z -kateniną. Alfa-katenina może również wiązać filamenty aktyny i wchodzić w interakcje z wieloma białkowymi regulatorami obrotu filamentów aktyny. Zazwyczaj komórki zawierają znaczną ilość wolnej od kadheryny alfa-kateniny, a ta pula wolnej alfa-kateniny może wpływać na dynamikę aktyny, na przykład ograniczając polimeryzację aktyny opartą na Arp2/3 i odcinanie przez kofilinę, co ostatecznie promuje montaż i stabilizację nierozgałęzionych wiązek włókien. Ekspresja alfa-kateniny w liniach komórkowych raka okrężnicy została skorelowana ze zwiększoną transkrypcją zależną od Tcf i wykazano, że hamuje sygnalizację beta-kateniny w jądrze poprzez zakłócanie tworzenia kompleksu beta-katenina-Tcf-DNA. (Ref.: Giannini, AL et al. (2000). J. Bol. Chem. 275(29); 21883-8).
Specyficzność
Klon 1G5 specyficznie wykrywa alfa-kateninę 1 w komórkach ludzkich i kurzych.
Immunogen
Rekombinowana kurza katenina alfa 1 sprzężona z MBP o pełnej długości.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Alpha-Catenin in Immunoprecipitation applications (Knudsen, K.A., et. al. (1995). J Cell Biol. 130(1):67-77; Johnson, K.R., et. al. (1993). Exp Cell Res. 207(2):252-60).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło alfa-kateninę w linii komórkowej A431.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Alpha-Catenin w aplikacjach Western Blotting (Nieman, M.T., et. al. (1999). J Cell Sci. 112 ( Pt 10):1621-32; Knudsen, K.A., et. al. (1995). J Cell Biol. 130(1):67-77; Johnson, K.R., et. al. (1993). Exp Cell Res. 207(2):252-60).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła alfa-kateninę w zastosowaniach immunocytochemicznych (Johnson, K.R., et. al. (1993). Exp Cell Res. 207(2):252-60).
Anti-Alpha-Catenin, klon 1G5, nr kat. MABT1508, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa kateninę alfa 1 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Alpha-Catenin in A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~108 kDa; obliczono 59,26 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.