MABT1504
Anti-Calponin Antibody, clone CALP
from mouse, clone N3/16, clone CALP
Synonim(y):
Basic calponin, Calponin H1 smooth muscle
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CALP, monoclonal
N3/16, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, bovine, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNN1(1264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Calponin in human aortic smooth muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1