Kluczowe dokumenty
MABT1488
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MBP (cytrulina R130), klon 3C6
clone 3C6, from mouse
Synonim(y):
Myelin basic protein, Myelin A1 protein, Myelin membrane encephalitogenic protein, Citrullinated MBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
citrullination (Arg130)
Opis ogólny
Podstawowe białko mieliny (UniProt: P02686; znane również jako MBP, białko mieliny A1, białko encefalitogenne błony mielinowej) jest kodowane przez gen MBP (identyfikator genu: 4155) u człowieka. MBP jest homodimerycznym białkiem występującym zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Jest to jeden z najliczniejszych białkowych składników błony mielinowej w OUN i odgrywa rolę zarówno w tworzeniu, jak i stabilizacji tej błony mielinowej. Odpowiada za adhezję powierzchni cytozolowych wielowarstwowej, zwartej mieliny. MBP może wchodzić w interakcje z wieloma białkami polianionowymi, w tym aktyną, tubuliną, kalmoduliną i klatryną, a także z ujemnie naładowanymi lipidami. Izoformy MBP występują zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym, podczas gdy izoformy Golli-MBP ulegają ekspresji w grasicy płodu, śledzionie i rdzeniu kręgowym, a także w liniach komórkowych pochodzących z układu odpornościowego. Ekspresja MBP rozpoczyna się gwałtownie u 14-16-tygodniowych płodów. Jeszcze mniejsze izoformy wydają się być produkowane podczas embriogenezy; niektóre z nich utrzymują się u dorosłych. Cytrulinacja MBP przez deiminazę peptydyloargininy (PAD) prowadzi do niekompletnych interakcji dwuwarstwy białkowo-lipidowej i zwiększa jego podatność na enzymy proteolityczne, powodując dezorganizację osłonki mielinowej w ośrodkowym układzie nerwowym. Sugeruje się, że cytrulinowany MBP (citMBP) jest cechą charakterystyczną demielinizacji. Cytrulinację MBP często wykazano w różnych zaburzeniach OUN. citMBP przy R25, R122 i R130 odnotowano w mózgach osób z chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD). Klon 3C6 specyficznie rozpoznaje citMBP w R130. (Ref.: Jang, B., et al. (2017). Mol. Neurobiol. 55(4); 3172-3184; Boggs, JM (2006). Cell. Mol. Life Sci. 63(17); 1945-1961).
Specyficzność
Klon 3C6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzkie i mysie podstawowe białko mieliny cytrulinowane na resztach 130. Jego celem jest epitop w 19 aminokwasach od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z izoformy 5 ludzkiego podstawowego białka mieliny z cytrulinacją na reszcie 130.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła MBP (Citrulline R130) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Jang, B., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MBP (cytrulinę R130) w podstawowym białku mieliny (MBP) poddanym działaniu ludzkiego PAD2 (dzięki uprzejmości Byungki Jang, Ph.D./Eun-Kyoung Choi, Ph.D., Ilsong Institute of Life Science, Hallym University, Korea Południowa).
Western Blotting Analysis: Reprezentatywna partia wykryła MBP (cytrulinę R130) w aplikacjach Western Blotting (Jang, B., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła MBP (cytrulinę R130) w zastosowaniach ELISA (Jang, B., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184).
Anty-MBP (cytrulina R130), klon 3C6, nr kat. MABT1488, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko zasadowe mieliny cytrulinowane na resztach 130 i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in GST-tagged myelin basic protein (MBP) treated with human PADI-2.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MBP (Citrulline R130) in GST-tagged myelin basic protein (MBP) treated with human Peptidyl Arginine Deiminase 2 (PAD-2)(200 ng for 4 h at 37°C).
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~41 kDa; obliczono 18,59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Byungki Jang et al.
Molecular neurobiology, 55(4), 3172-3184 (2017-05-05)
Myelin basic protein (MBP) citrullination by peptidylarginine deiminase (PAD) enzymes leads to incomplete protein-lipid bilayer interactions and vulnerability to proteolytic enzymes, resulting in disorganization of the myelin sheath in the central nervous system. Therefore, citrullinated MBP (citMBP) has been suggested