Kluczowe dokumenty
MABF2212
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV Nsp8 Antibody, clone 5A10
Synonim(y):
Białko niestrukturalne NS8, ORF8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A10, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 14 kDa
observed mol wt ~22 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
vaccinia virus ... orf8(43740577)
Specyficzność
Klon 5A10 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko niestrukturalne NS8 wirusa SARS-CoV-2.
Immunogen
Rekombinowane białko niestrukturalne NS8 z SARS-CoV-2 znakowane GST.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym białkiem SARS-CoV-2 Nsp8.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:5000 tego przeciwciała wykryło rekombinowane białko SARS-CoV-2 Nsp8.
Testowane zastosowania
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Nsp8 w zastosowaniach Western Blotting (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła NSP8 w zastosowaniach immunofluorescencji (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko niestrukturalne NS8 (UniProt: A0A6B9VTP3; znane również jako białko ORF8) jest kodowane przez gen orf8 (znany również jako NS8) (identyfikator genu: 43740577) w Sars-CoV-2. Koronawirusy (CoV) reprezentują zróżnicowaną rodzinę wirusów RNA o dodatnim znaczeniu, zdolnych do wywoływania chorób układu oddechowego i jelit u ludzi i zwierząt. Wśród nich SARS-CoV-2 jest najbardziej znanym wirusem wywołującym zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u ludzi. Białka niestrukturalne (nsps) koronawirusa łączą się, tworząc kompleks transkrypcyjny replikacji (RTC) odpowiedzialny za syntezę wirusowego RNA. W SARS-CoV-2 białko niestrukturalne Nsp8 jest krytycznym składnikiem replikazy RNA i charakteryzuje się zarówno dobrze pofałdowaną strukturą drugorzędową, jak i nieuporządkowanymi segmentami. Jest częścią kompleksu polimerazy RNA zależnej od RNA (RdRp) i tworzy heterotetramer składający się z jednej cząsteczki Nsp7, dwóch kopii Nsp8 i jednej Nsp12. Według doniesień, Nsp8 i Nsp7 przyjmują strukturę przypominającą pusty cylinder i służą jako kofaktory dla katalitycznego Nsp12, które odgrywają rolę w stabilizacji regionów Nsp12 zaangażowanych w wiązanie RNA i są niezbędne dla wysoce aktywnego kompleksu polimerazy Nsp12. (Ref.: Trevino, MA., et al. (2023). Nucleic Acids Res. 51(18); 10041-10048; Couroble, VV., et al. (2021). J. Am. Soc. Mass Spectrom. 32(7); 1618-1630; Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366; 293-303).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1