MABT140
Anti-Claudin-4 Antibody, clone 10B4.3
clone 10B4.3, from mouse
Synonim(y):
Claudin-4, Clostridium perfringens enterotoxin receptor, CPE-R, CPE-receptor, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 8 protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10B4.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN4(1364)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Claudin-4 in human ileum and human tonsil tissue.
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Claudin-4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1