Kluczowe dokumenty
MABT1332
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Tspan-8, klon 40/15-1B11-63-76-8
clone 40/15-1B11-63-76-8, from rat
Synonim(y):
Tetraspanin-8, Tspan-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
40/15-1B11-63-76-8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tspan8(216350)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tetraspanina-8 (UniProt: Q8R3G9; znana również jako Tspan8, Tspan-8) jest kodowana przez gen Tspan8 (Gene ID: 216350) u myszy. Tspan-8 to wieloprzepustowe białko błonowe z rodziny tetraspanin, które bierze udział w regulacji aktywacji, wzrostu i ruchliwości komórek. Członkowie tej rodziny stali się ważnymi regulatorami poziomów ekspresji, przemieszczania się lub modyfikacji potranslacyjnej integryn wiążących lamininę. Wykazano, że tetraspaniny łączą się ze sobą i dynamicznie łączą się z wieloma różnymi partnerami transbłonowymi i przenoszącymi sygnał, tworząc wyspecjalizowane mikrodomeny błonowe zwane siecią tetraspanin. Tspan-8 ulega nadekspresji podczas progresji raka jelita grubego, wątroby, trzustki i żołądka, a jego zwiększona ekspresja sprzyja przerzutom do wątroby i płuc. Nadekspresja Tspan-8 została również skorelowana ze złym rokowaniem w ludzkim raku jelita grubego. W przerzutowych liniach komórkowych raka trzustki i jelita grubego aktywacja PKC zwiększa kolokalizację Tspan-8 i Tspan CD151 z integryną alfa6beta 4, a następnie internalizację tego kompleksu integryna-tetraspanina, co skutkuje zmniejszoną adhezją komórka-matryca i zwiększoną migracją komórek. Stwierdzono, że knockdown Tspan-8 w komórkach raka okrężnicy HT29 znacznie zmniejsza zdolność migracyjną komórek w wyniku regulacji w górę zarówno adhezji komórka-matryca zależnej od integryny, jak i adhezji komórka-komórka zależnej od wapnia. (Ref.: Kharbili, ME., et al. (2017). Oncotarget. 8(10); 17140-17155).
Specyficzność
Klon 40/15-1B11-63-76-8 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym tetraspaninę-8. Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny mysiej tetraspaniny-8.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Tspan-8 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Fu, N.Y., et. al. (2017). Nat Cell Biol. 19(3):164-176).
Analiza Western Blotting: 4 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Tspan-8 w lizatach komórek LIM1215 pozytywnych dla Tspan8 i HEK293T.
Anti-Tspan-8, klon 40/15-1B11-63-76-8 (Anti-Tspan8-A), nr kat. MABT1332, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa tetraspaninę-8 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse colon tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Tspan-8 in mouse colon tissue sections.
Opis wartości docelowych
25,58 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne yIgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nai Yang Fu et al.
Nature cell biology, 19(3), 164-176 (2017-02-14)
Despite accumulating evidence for a mammary differentiation hierarchy, the basal compartment comprising stem cells remains poorly characterized. Through gene expression profiling of Lgr5+ basal epithelial cells, we identify a new marker, Tetraspanin8 (Tspan8). Fractionation based on Tspan8 and Lgr5 expression