Kluczowe dokumenty
MABT1240
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw katepsynie G, klon AHN-11, wolne od wodobrzusza
clone AHN-11, from mouse
Synonim(y):
Cathepsin G, CatG, CG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AHN-11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSG(1511)
Opis ogólny
Katepsyna G (EC 3.4.21.20; UniProt P08311; znana również jako CatG, CG) jest kodowana przez gen CTSG (Gene ID 1511) u człowieka. Katepsyna G jest proteazą z rodziny białek peptydazy S1, występującą w ziarnistościach azurofilnych neutrofilowych leukocytów polimorfojądrowych. Katepsyna G wykazuje specyficzność substratową podobną do chymotrypsyny C, ale jest najbliżej spokrewniona z innymi immunologicznymi proteazami serynowymi, takimi jak elastaza neutrofilowa i granzymy. Katepsyna G bierze udział w przebudowie tkanki łącznej w miejscach zapalenia. Katepsyna G jest również składnikiem pułapek zewnątrzkomórkowych neutrofilów (NET) składających się z wyrzuconej sieci chromatyny oplecionej białkami ziarnistymi i jądrowymi, w tym histonami, kalprotektyną i katepsyną G, które są zdolne do wychwytywania i zabijania najeźdźców mikrobiologicznych. Wykazano, że przeciwciała podniesione przeciwko katepsynie G lub histonom ograniczają zdolność bakteriobójczą NET wobec patogenów. Katepsyna G jest produkowana z peptydem sygnałowym (a.a. 1-18) i sekwencją propeptydową (a.a. 19-20), które są usuwane potranslacyjnie w celu uzyskania dojrzałego (a.a. 21-255) enzymu.
Specyficzność
Klon AHN-11 reagował specyficznie z neutrofilową katepsynę G, ale nie z homologicznymi neutralnymi proteazami neutrofilowymi, elastazą, proteinazą 3 lub esterazą N (Skubitz, K.M., et al. (1989). J. Leukoc. Biol. 46(2):109-118).
Immunogen
Neutrofile ludzkie.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła katepsynę G w pierwotnej frakcji ziarnistej z ludzkich neutrofili (Stroncek D.F., et al. (2005). J. Transl. Med. 3:36).
Analiza immunocytochemiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu AHN-11 immunobarwił utrwalone etanolem ludzkie neutrofile, ale nie inne komórki krwi obwodowej, w tym płytki krwi, limfocyty i eozynofile. Czasami wykrywano słabe barwienie immunologiczne niektórych monocytów (Skubitz, K.M., et al. (1989). J. Leukoc. Biol. 46(2):109-118).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wychwyciła katepsynę G z ekstraktu z ludzkich granulek neutrofili. Wychwycona katepsyna G służyła do wykrywania obecności poziomów autoprzeciwciał katepsyny G w próbkach surowicy pacjentów (Ellerbroek, P.M., et al. (1994). J. Clin. Pathol. 47(3):257-262).
Analiza radioimmunologiczna: Supernatant z hodowli hybrydoma klonu AHN-11 wiązał się z powierzchnią studzienki pokrytą suszonymi ludzkimi neutrofilami, ale nie płytkami krwi lub erytrocytami za pomocą testu radioimmunologicznego w fazie stałej (Skubitz, K.M., et al. (1989). J. Leukoc. Biol. 46(2):109-118).
Analiza radioimmunologiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu AHN-11 związany z powierzchnią studzienki pokrytej zawartością pierwotnych granulek, ale nie wtórnych granulek, błony plazmatycznej lub frakcji cytoplazmy z neutrofili za pomocą testu radioimmunologicznego w fazie stałej (Skubitz, K.M., et al. (1989). J. Leukoc. Biol. 46(2):109-118).
Analiza radioimmunologiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu AHN-11 reagował z oczyszczoną ludzką katepsynę G, ale nie z elastazą, EPO, esterazą N, proteinazą 3, plaminą, kallidreiną, laktoferyną, MBP lub trombiną za pomocą testu radioimmunologicznego w fazie stałej (Skubitz, K.M., et al. (1989). J. Leukoc. Biol. 46(2):109-118).
To przeciwciało przeciwko katepsynie G, klon AHN-11, bez wodobrzusza jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii, Western Blotting, ELISA, testach radioimmunologicznych do wykrywania katepsyny G.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HL60 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Cathepsin G in HL60 human promyelocytic leukemia cells.
Opis wartości docelowych
28,84 kDa (forma prepro; a.a. 1-255), 26,94 kDa (forma pro; a.a. 19-255), 26,76 kDa (forma aktywna; a.a. 21-255).
Powiązanie
Zastępuje: MAB1054
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos A Rivera-Marrero et al.
Infection and immunity, 72(10), 5712-5721 (2004-09-24)
Cathepsin G (CatG) is a serine protease found in the azurophilic granules of monocytes that is known to have antimicrobial properties, but its role in Mycobacterium tuberculosis infection is unknown. We found that M. tuberculosis infection of human THP-1 monocytic