MABS434
Anti-PCSK9 Antibody, clone 9B3.1
culture supernatant, clone 9B3.1, from mouse
Synonim(y):
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, NARC-1, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9B3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK9(255738)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NARC-1 (PCSK9) in 10 µg of human colon tumor tissue lysate.
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this hybridoma culture supernatant detected NARC-1 (PCSK9) in 10 µg of SW480 human colon adenocarcinoma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2