MABS2320
Anti-DNP Antibody, clone 1D10.4
Synonim(y):
DNP, Dinitrophenol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10.4, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~66 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with DNP conjugated to BSA.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DNP-conjugated BSA.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot of this antibody detected DNP in ELISA application.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.