primary antibodies
klon
Mer590, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 110.25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MERTK(10461)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in A549 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected MerTK in one million A549 cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MerTK in Western Blotting applications (Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MerTK in Flow Cytometry applications. (Cummings, C.T., et. al. (2014). Oncotarget. 5(21):10434-45; Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Activity Assay: A representative lot of this antibody reduced surface and total MER tyrosine kinase levels in multiple cell lines. (Cummings, C.T., et. al. (2014). Oncotarget. 5(21):10434-45).
ELISA Analysis: A representative lot detected MerTK in ELISA applications (Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Inhibition Analysis: A representative lot of this antibody inhibited MerTyrosine kinase activity and reduced the migration of Glioblastoma multiforme cells. (Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2