Kluczowe dokumenty
MABS2226
Sigma-Aldrich
Anti-ELOVL3 Antibody, clone V61 P2B3 D10
Synonim(y):
Wydłużanie bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych białko 3;EC:2.3.1.199;Syntaza 3-ketoacylo-CoA ELOVL3;Glikoproteina indukowalna zimnem o masie 30 kDa;Wydłużanie kwasów tłuszczowych ELOVL 3;Wydłużanie kwasów tłuszczowych ELOVL FA 3;Syntaza 3-ketoacylo-CoA o bardzo długim łańcuchu;Syntaza 3-oksoacylo-CoA o bardzo długim łańcuchu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
V61 P2B3 D10, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 31.5 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELOVL3(83401)
Opis ogólny
Białko wydłużające kwasy tłuszczowe o bardzo długich łańcuchach 3 (UniProt: Q9HB03; znany również jako EC:2.3.1.199, syntaza 3-keto acylo-CoA ELOVL3, glikoproteina indukowalna zimnem o masie 30 kDa, elongaza kwasów tłuszczowych ELOVL 3, elongaza ELOVL FA 3, syntaza 3-ketoacylo-CoA o bardzo długim łańcuchu 3, syntaza 3-oksoacylo-CoA o bardzo długim łańcuchu 3) jest kodowany przez gen ELOVL3 (znany również jako CIG30) (Gene ID: 83401) u człowieka. ELOVL3 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym retikulum endoplazmatycznego (ER). Katalizuje pierwszą i ograniczającą szybkość reakcję z czterech reakcji, które składają się na cykl wydłużania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Jej C-końcowy motyw di-lizyny (aa 266-270) zapewnia lokalizację w retikulum endoplazmatycznym. Ten związany z ER proces enzymatyczny umożliwia dodanie 2 węgli do łańcucha długo- i bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCFA) na cykl. Wykazuje wyższą aktywność wobec acylo-CoA C18:0. Ulega silnej ekspresji w normalnej skórze, piersiach, okrężnicy i tkankach wątroby. Spadek ekspresji ELOVL3 odnotowano w nowotworach jelita grubego w porównaniu z prawidłowym nabłonkiem jelita grubego. ELOVL3 jest zaangażowany w regulację progresji adipogenezy poprzez aktywację receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów (PPAR) w mysich komórkach adipocytarnych 3T3-L1. Jego poziomy są podwyższone ponad 200-krotnie u zwierząt poddanych stresowi zimna. (Ref.: Alnabulsi, A., et al. (2019). Int. J. Cancer. 145(4);1138-1147; Kobayashi, T., and Fujimori, K. (2012). 302(12); E1461-E1471; Westerberg, R., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(8); 4958-4968).
Specyficzność
Klon V61 P2B3 D10 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko wydłużania bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 3 (ELOVL3). Jego celem jest epitop w obrębie 9 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający 9 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka wydłużania bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 3 (ELOVL3).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanek ludzkiego raka okrężnicy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło ELOVL3 w wycinkach tkanek ludzkiego raka okrężnicy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ELOVL3 w aplikacjach Western Blotting (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 45(4):1138-1147).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła ELOVL3 w zastosowaniach ELISA (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła ELOVL3 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-ELOVL3, klon V61 P2B3 D10, nr kat. MABS2226, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ELOVL3 i jest testowane do stosowania w testach ELISA, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1