Kluczowe dokumenty
MABS1935
Sigma-Aldrich
Anti-α-galactosidase A Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.77 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLA(2717)
Opis ogólny
a-galaktozydaza A (UniProt: P06280; EC:3.2.1.22, Alpha-D-galactosidase A, Alpha-D-galactoside galactohydrolase, Galactosylgalactosylglucosylceramidas GLA, Melibiase, Agalsidase) jest kodowana przez gen GLA (Gene ID: 2717) u człowieka. a-galaktozydaza A jest homodimerycznym enzymem lizosomalnym, który katalizuje hydrolizę końcowych ugrupowań alfa-galaktozylowych z glikolipidów i glikoprotein oraz uczestniczy w ich degradacji w lizosomie. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-31), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która jest silnie glikozylowana grupami asparaginowymi o wysokiej zawartości mannozy. Mutacje w genie GLA są powiązane z chorobą Fabry'ego, która charakteryzuje się akumulacją glikolipidów w różnych tkankach i prowadzi do innych powikłań, takich jak niewydolność nerek oraz powikłania sercowe i mózgowe.
Specyficzność
Klon 6G8 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa ludzką a-galaktozydazę A.
Immunogen
Rekombinowana ludzka a-galaktozydaza A pełnej długości (bez peptydu sygnałowego).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w utrwalonych acetonem komórkach HEK 293.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:25 tego przeciwciała wykryło a-galaktozydazę A w utrwalonych acetonem komórkach HEK 293.
Testowane zastosowania
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło a-galaktozydazę A w komórkach HeLa.
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła a-galaktozydazę A w zastosowaniach immunohistochemicznych (Tian, W., et. al. (2019). Nat Commun. 10(1):1785).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła a-galaktozydazę A w utrwalonych acetonem komórkach HEK293 z nadekspresją GLA (A), HEK293 typu dzikiego (WT; B) lub komórkach HEK293 z KO GLA (C) (dzięki uprzejmości Asst. Prof. Zhang Yang, Ph.D., i Assoc. Prof. Ulla Mandel, Ph.D., Copenhagen Center for Glycomics, University of Copenhagen, Dania).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła a-galaktozydazę A w lizatach z komórek HEK293 z nadekspresją GLA, HEK293 (WT), ale nie w komórkach HEK293 z nokautem GLA (dzięki uprzejmości Asst. Prof. Zhang Yang, Ph.D., and Assoc. Prof. Ulla Mandel, Ph.D., Copenhagen Center for Glycomics, University of Copenhagen, Dania).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-a-galaktozydaza A, klon 6G8, nr kat. MABS1935, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa -a-galaktozydazę A i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1