MABS1907
Anti-Ketohexokinase Isoform C Antibody, clone 5F1-3F5
clone 5F1-3F5, from mouse
Synonim(y):
EC: 2.7.1.3, Hepatic fructokinase, Fructokinase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F1-3F5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KHK(3795)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a represenative lot detected Ketohexokinase Isoform C in human liver tissue lysate.
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Ketohexokinase Isoform C in human kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1