Kluczowe dokumenty
MABS1890
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-BMPR-II, klon 9F4.1
clone 9F4.1, from mouse
Synonim(y):
Bone morphogenetic protein receptor type-2, EC: 2.7.11.30, BMP type-2 receptor, BMPR-2, Bone morphogenetic protein receptor type II, BMP type II receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9F4.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMPR2(659)
Opis ogólny
Receptor białka morfogenetycznego kości typu 2 (UniProt: Q13873; znany również jako EX: 2.7.11.30, receptor BMP typu 2, BMPR-2, receptor białka morfogenetycznego kości typu II, receptor BMP typu II, BMPR-II) jest kodowany przez gen BMPR2 (znany również jako PPH1) (Gene ID: 659) u człowieka. BMPR-2 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które ulega silnej ekspresji w sercu i wątrobie. Wiąże białka morfogenetyczne kości, które są zaangażowane w sygnalizację parakrynną. Opisano dwie izoformy BMPR-2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. BMPR-2 służy jako kinaza receptora serynowo-treoninowego i po związaniu ligandu tworzy kompleks receptorowy składający się z dwóch transbłonowych kinaz serynowo-treoninowych typu II i dwóch typu I. Receptory typu II fosforylują i aktywują receptory typu I, które autofosforylują, a następnie wiążą i aktywują regulatory transkrypcji SMAD. Wykazano, że wiąże się z BMP7, BMP2 i, mniej wydajnie, BMP4. BMPR-2 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-16), który jest następnie odcinany. Dojrzała forma ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 27-150), domenę transbłonową (aa 151-171) i domenę cytoplazmatyczną (aa 172-1038). Jego aktywność kinazowa jest zlokalizowana w obrębie aminokwasów 203-504 w domenie cytoplazmatycznej. Mutacje w genie BMPR2 powodują pierwotne nadciśnienie płucne, które charakteryzuje się splotowatymi zmianami proliferujących komórek śródbłonka w tętniczkach płucnych. Zmiany te prowadzą do podwyższonego ciśnienia w tętnicy płucnej, niewydolności prawej komory i śmierci.
Specyficzność
Klon 9F4.1 wykrywa receptor BMP typu 2 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 111 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 111 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego receptora BMP typu 2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło BMPR-II w tkankach ludzkiego chłoniaka, ludzkiej trzustki i ludzkiego raka szyjki macicy.
Anti-BMPR-II, klon 9F4.1, nr kat. MABS1890, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor białka morfogenetycznego kości typu 2 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina).
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BMPR-II in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~115 kDa, obliczono 115,20 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash