MABS1476
Anti-SGK1 Antibody, clone 1G2.1
clone 1G2.1, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase Sgk1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGK1(6446)
Opis ogólny
Ref.: Xiaobo, Y et al. (2016) Gene 576, 339-346.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected SGK1 in 10 µg of human (A431, HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), mouse (NIH/3T3, Raw 264.7), and rat (L6, PC12) cell lysates, as well as in 10 µg of human placenta and mouse brain tissue homogenates.
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SGK1 in 10 µg of mouse C2C12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1