MABS1327
Anti-Podocalyxin (GP135) Antibody, clone 3F2:D8
clone 3F2:D8, from mouse
Synonim(y):
Podocalyxin-like protein 1, GP1345, PC, PC-like protein 1, PCLP-1, cPCLP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2:D8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PODXL(5420)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Radioimmunoassay applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Immunofluorescence applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Podocalyxin (GP135) in MDCK cells (Courtesy of Dr. Tzuu-Shuh Jou, M.D., Ph.D., Graduate Institute of Clinical Medicine, College of Medicine, National Taiwan University).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Immunocytochemistry applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Western Blotting applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Immunoprecipitation applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Podocalyxin (GP135) in MDCK cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1