MABS1282
Anti-phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) Antibody, clone LX108
clone LX108, from mouse
Synonim(y):
Golgi reassembly-stacking protein 1, Golgi peripheral membrane protein p65, Golgi reassembly-stacking protein of 65 kDa, GRASP65, pGRASP65
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LX108, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
spodziewany brak reakcji z
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr220/pThr224)
informacje o genach
human ... GORASP1(64689)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) in HeLa cells stably expressing rat GRASP65-GFP.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) in Immunocytochemistry applications (Tang, D., et. al. (2012). Biol Open. 1(12):1204-14).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) in rat liver Golgi and mitotic Golgi fragments.
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1